Learn More
4-(8-Quinolinylsulfonylamino)Benzoesäure, 96 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(8-Quinolinylsulfonylamino)benzoic acid |
| Schmelzpunkt | 260°C to 269°C |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 328.34 |
| Reinheit (%) | 96% |