Learn More
4-(8-Quinolinylsulfonylamino)Benzoesäure, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15476647
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15476647 1 g 1 Gramm
15438645 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476647 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33788.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116834-64-1
Summenformel C16H12N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 328.34
MDL-Nummer MFCD00601229
InChI-Schlüssel NBQVTLMGAPBCJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-quinoline-8-sulfonamido benzoic acid, 4-8-quinolinylsulfonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 4-8-quinolinylsulfonyl amino, 4-8-quinolinylsulfonylamino benzoic acid, acmc-20mmuc, cbmicro_030879, cambridge id 5760668, 4-8-quinolylsulfonyl amino benzoic acid, 4-quinolin-8-ylsulfonylamino benzoic acid, 4-quinoline-8-sulfonylamino-benzoic acid
PubChem CID 776645
IUPAC-Name 4-(Chinolin-8-ylsulfonylamino)Benzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(NS(=O)(=O)C2=C3N=CC=CC3=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(8-Quinolinylsulfonylamino)benzoic acid
Schmelzpunkt 260°C to 269°C
Menge 1 g
Formelmasse 328.34
Reinheit (%) 96%