Learn More
4-Acetamido-3-Nitrobenzoesäure, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11434163
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434163 100 g -
11414163 5 g 5 Gramm
11424163 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434163 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10360.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1539-06-6
Summenformel C9H8N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 224.172
MDL-Nummer MFCD00014703
InChI-Schlüssel BRQIMWBIZLRLSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamido-3-nitrobenzoic acid, 4-acetylamino-3-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4-acetylamino-3-nitro, unii-9w2250fzkc, 4-acetamino-3-nitrobenzoic acid, 4-acetamido-3-nitro-benzoic acid, 4-acetylamino-3-nitro-benzoic acid, pubchem16827, acmc-1bqk5
PubChem CID 73758
SMILES CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetamido-3-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 223°C to 228°C
Menge 100 g
Beilstein 2217819
Formelmasse 224.17
Reinheit (%) ≥97%