Learn More
4-Acetamido-3-Nitrobenzoesäure, 97+ %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Acetamido-3-nitrobenzoic acid |
| Schmelzpunkt | 223°C to 228°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2217819 |
| Formelmasse | 224.17 |
| Reinheit (%) | ≥97% |