Learn More
4-Acetamidobensulfonylazid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382807
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11382807 25 g 25 Gramm
11372807 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382807 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15916.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2158-14-7 | C8H8N4O3S | 240.24 g/mol
4-Acetamidobenzenesulfonyl azide is used as a hydroazidation catalyst for facile preparation of organoazides. It is used as a reagent for synthesis of: monosaccharide-derived alcohols, a late-stage intermolecular C-H olefination, intramolecular isomuenchnone cycloaddition approach to antitumor agents, rhodium-catalyzed carbene cyclization cycloaddition cascade reaction of vinylsulfonates and Suzuki-Miyaura cross coupling reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Acetamidabenzesulfonylazid wird als Hydroazidierungskatalysator für die einfache Herstellung von organischen Aziden verwendet. Es wird als Reagenz für die Synthese von aus Monosaccharid gewonnenen Alkoholen, einer spätstufigen intermolekularen C-H-Olefinierung, einem intramolekularen Isomuenchnon-Cycloadditionsansatz für Antitumor-Agenten, der Rhodium-katalysierten Carben-Cycloaddition-Kaskadenreaktion von Vinylsulfonaten und Suzuki-Miyaura-Querverbindungsreaktion verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2158-14-7
Summenformel C8H8N4O3S
Molekulargewicht (g/mol) 240.24
MDL-Nummer MFCD00029626
InChI-Schlüssel NTMHWRHEGDRTPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamidobenzenesulfonyl azide, p-absa, n-4-azidosulfonylphenyl acetamide, 4-acetamidobenzenesulfonylazide, 4-acetamidobenzenesulphonyl azide, 4-acetamidobenzene sulfonyl azide, 4-acetamidobenzene-1-sulfonyl azide, acmc-1chyo, ksc491c8r, p-acetamidobenzensulfonyl azide
PubChem CID 5129185
IUPAC-Name N-(4-azidosulfonylphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Acetamidobenzenesulfonyl azide
Schmelzpunkt 107°C to 111°C
Menge 25 g
Beilstein 2219568
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 240.24
Reinheit (%) 97%