Learn More
4-Acetamidobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460633
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460633 50 g 50 Gramm
11470633 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460633 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12711.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 556-08-1 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 556-08-1
Summenformel C9H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 179.175
MDL-Nummer MFCD00002534
InChI-Schlüssel QCXJEYYXVJIFCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym acedoben, p-acetamidobenzoic acid, 4-acetylamino benzoic acid, 4-carboxyacetanilide, 4-acetylaminobenzoic acid, benzoic acid, 4-acetylamino, p-acetylamino benzoic acid, p-acetoaminobenzoic acid, p-acetaminobenzoic acid, n-acetyl-p-aminobenzoic acid
PubChem CID 19266
ChEBI CHEBI:46171
IUPAC-Name 4-acetamidobenzoesäure
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetamidobenzoic acid
Schmelzpunkt ∼261°C (decomposition)
Menge 50 g
Beilstein 390602
Formelmasse 179.18
Reinheit (%) 98%