Learn More
4-Acetamidobenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10523711 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10523711 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10533711 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10523711 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 158430250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.05 €
    36.65 € / 25 Gramm
    Sparen 6.40 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 556-08-1 | C9H9NO3 | 179.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 556-08-1
Summenformel C9H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 179.17
MDL-Nummer MFCD00002534
InChI-Schlüssel QCXJEYYXVJIFCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym acedoben, p-acetamidobenzoic acid, 4-acetylamino benzoic acid, 4-carboxyacetanilide, 4-acetylaminobenzoic acid, benzoic acid, 4-acetylamino, p-acetylamino benzoic acid, p-acetoaminobenzoic acid, p-acetaminobenzoic acid, n-acetyl-p-aminobenzoic acid
PubChem CID 19266
ChEBI CHEBI:46171
IUPAC-Name 4-acetamidobenzoesäure
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetamidobenzoic acid
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 255°C to 262°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3CONHC6H4CO2H
Menge 25 g
Beilstein 14, 432
Formelmasse 179.17
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver