Learn More
4-Acetamidophenyl acetate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30943157
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30943157 10 g
30941103 1 g
30942251 25 g
30933416 100 g
30936540 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30943157 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD14238010g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetamidophenyl acetate
CAS 2623-33-8
Summenformel C10H11NO3
MDL-Nummer MFCD00059205
Menge 10 g
SMILES CC(NC1=CC=C(OC(C)=O)C=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 193.20
Reinheit (%) 98%