Learn More
4-Acetoxy-3-Methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460023
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460023 25 g 25 Gramm
11470023 100 g -
11349439 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460023 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12103.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 881-68-5 | C10H10O4 | 194.186 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 881-68-5
Summenformel C10H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.186
MDL-Nummer MFCD00003362
InChI-Schlüssel PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanillin acetate, 4-acetoxy-3-methoxybenzaldehyde, acetovanillin, acetylvanillin, vanillin, acetate, 4-o-acetylvanillin, o-acetylvanillin, benzaldehyde, 4-acetyloxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-acetoxybenzaldehyde, acetyl vanillin
PubChem CID 61229
ChEBI CHEBI:86956
IUPAC-Name (4-formyl-2-methoxyphenyl)acetat
SMILES CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)C=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 74°C to 78°C
Menge 25 g
Beilstein 1963795
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 194.18
Reinheit (%) 98%