Learn More
4-Acetoxybenzoesäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329439
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11329439
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11350.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2345-34-8 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2345-34-8
Summenformel C9H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
MDL-Nummer MFCD00002540
InChI-Schlüssel GDBUZIKSJGRBJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetoxybenzoic acid, p-acetoxybenzoic acid, 4-acetyloxy benzoic acid, 4-carboxyphenyl acetate, benzoic acid, 4-acetyloxy, p-hydroxybenzoic acid acetate, p-acetyloxybenzoic acid, p-carboxyphenyl acetate, benzoic acid, p-hydroxy-, acetate, 4-acetoxy benzoic acid
PubChem CID 16865
ChEBI CHEBI:86560
IUPAC-Name 4-Acetyloxybenzoesäure
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 192°C to 195°C
Menge 50 g
Beilstein 1871997
Formelmasse 180.15
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Acetoxybenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Acetoxybenzoic acid