Learn More
4-Acetylamino-3-Hydroxybenzoesäure Ethylester, TRC
Artikelnummer. 17982285
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17982285 10 mg 10 Milligramm
17953705 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17982285 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA16825010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1346604-18-9
Summenformel C11N13NO4
Molekulargewicht (g/mol) 223.23
Synonym Benzoic acid, 4-(acetylamino)-3-hydroxy-, ethyl ester, Ethyl 4-acetamido-3-hydroxybenzoate, 4-Acetylamino-3-hydroxybenzoic acid ethyl ester
IUPAC-Name Ethyl-4-Paracetamido-3-Hydroxybenzoat
SMILES CCOC(=O)c1ccc(NC(=O)C)c(O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetylamino-3-hydroxybenzoic Acid Ethyl Ester
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H13NO4/c1-3-16-11(15)8-4-5-9(10(14)6-8)12-7(2)13/h4-6,14H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
Formelmasse 223.0845
Reinheit (%) >95%