Learn More
4-Allylanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10765931 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10765931 25 g Glasflasche -
10570692 5 g Glasflasche 5 Gramm
10030570 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10765931 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 102880250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 140-67-0 | C10H12O | 148.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140-67-0
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.2
MDL-Nummer MFCD00008653
InChI-Schlüssel ZFMSMUAANRJZFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym estragole, 4-allylanisole, p-allylanisole, tarragon, methyl chavicol, 1-allyl-4-methoxybenzene, estragol, esdragol, esdragole, esdragon
PubChem CID 8815
ChEBI CHEBI:4867
IUPAC-Name 1-Methoxy-4-prop-2-enylbenzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Allylanisole
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 215°C to 216°C
Flammpunkt 81°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHCH2C6H4OCH3
Brechungsindex 1.5205 to 1.5225
Menge 25 g
Beilstein 06, 571
Merck Index 15, 3760
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform
Formelmasse 148.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Allylanisole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /