missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Amino-1-((2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one hydrochloride, 97%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31426095
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31426095 1 g
31421764 100 g
31419548 5 g
31420630 10 g
31425811 100 mg
31425949 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31426095 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1231961g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Specifications

Chemischer Name oder Material 4-Amino-1-((2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one hydrochloride
CAS 69-74-9
Summenformel C9H14ClN3O5
MDL-Nummer MFCD00012839
Menge 1 g
SMILES O=C1N=C(N)C=CN1[C@@H]2[C@@H]([C@H]([C@H](CO)O2)O)O.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 279.68
Reinheit (%) 97%
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.