Learn More
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorbenzoesäure, 97%
Artikelnummer. 11334576
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11334576 25 g 25 Gramm
11314576 1 g 1 Gramm
11324576 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334576 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20128.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 944-43-4 | C7H3F4NO2 | 209,1 g/mol
Es wird in der chemischen Forschung und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Es wird in der chemischen Forschung und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Methanol (25 mg/ml).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 944-43-4
Summenformel C7H3F4NO2
Molekulargewicht (g/mol) 209.1
MDL-Nummer MFCD00007647
InChI-Schlüssel WTNSXWSOTDBWOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5,6-tetrafluoro-4-aminobenzoic acid, acmc-209rrw, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoicacid, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-amino-benzoic acid, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluoro-benzoic acid, benzoic acid,4-amino-2,3,5,6-tetrafluoro, benzoic acid, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluoro, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
PubChem CID 70345
IUPAC-Name 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorbenzoesäure
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)N)F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 182°C to 184°C
Menge 25 g
Beilstein 2121117
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in methanol (25mg/ml).
Formelmasse 209.11
Reinheit (%) 98%
RUO– Nur für Forschungszwecke