Learn More
4-Amino-2,6-Dichlorphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444623
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444623 10 g 10 Gramm
11454623 50 g 50 Gramm
11464623 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444623 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11568.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5930-28-9 | C6H5Cl2NO | 178.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5930-28-9
Summenformel C6H5Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 178.01
MDL-Nummer MFCD00007875
InChI-Schlüssel KGEXISHTCZHGFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-aminophenol, phenol, 4-amino-2,6-dichloro, 2,6-dichloro-p-aminophenol, 3,5-dichloro-4-hydroxyaniline, unii-i0l4csx5n0, i0l4csx5n0, 2,6-dichloro-4-amino phenol, 4-amino-2,6-dichloro-phenol, acmc-209mc4, dsstox_cid_20720
PubChem CID 80037
IUPAC-Name 4-Amino-2,6-Dichlorphenol
SMILES NC1=CC(Cl)=C(O)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2,6-dichlorophenol
Schmelzpunkt 164°bis 169 °C
Menge 10 g
Beilstein 2361665
Formelmasse 178.02
Reinheit (%) 97%