Learn More
4-Amino-2-chlorphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465387
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11465387 1 g 1 Gramm
11475387 5 g 5 Gramm
11485387 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11465387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23420.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3964-52-1 | C6H6ClNO | 143.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3964-52-1
Summenformel C6H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 143.57
MDL-Nummer MFCD00128891
InChI-Schlüssel ZYZQSCWSPFLAFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-hydroxyaniline, 2-chloro-4-aminophenol, phenol, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-phenol, unii-2z6zt3b98u, o-chloro-p-aminophenol, pubchem18907, salzsaurem p-aminophenol, acmc-1aiqv, 3-chloro4-hydroxyaniline
PubChem CID 77578
IUPAC-Name 4-Amino-2-chlorphenol
SMILES NC1=CC=C(O)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-chlorophenol
Schmelzpunkt 150°C to 153°C
Menge 1 g
Formelmasse 143.57
Reinheit (%) 99%