Learn More
4-Amino-2-Fluor-5-Methoxybenzenboronsäure Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455366
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15455366 1 g 1 Gramm
15465366 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455366 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59944.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1326283-60-6 | Molecular Formula: C13H19BFNO3 | Molecular Weight: 267.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1326283-60-6
Summenformel C13H19BFNO3
Molekulargewicht (g/mol) 267.11
MDL-Nummer MFCD22419265
InChI-Schlüssel JWACNMHKJHEWAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 5-fluoro-2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline
PubChem CID 67363295
IUPAC-Name 5-fluor-2-methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anilin
SMILES COC1=C(N)C=C(F)C(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 267.11
Reinheit (%) 96%