Learn More
4-Amino-2-fluorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342159
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11342159 1 g 1 Gramm
15423417 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342159 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26146.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 446-31-1 | Molecular Formula: C7H6FNO2 | Molecular Weight: 155.128 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 446-31-1
Summenformel C7H6FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 155.128
MDL-Nummer MFCD01569397
InChI-Schlüssel QHERSCUZBKDVOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-aminobenzoic acid, 4-amino-2-fluorobenzoicacid, 4-amino-2-fluorobenzenecarboxylic acid, 4-amino-2-fluoro-benzoic acid, 4-carboxy-3-fluoroaniline, benzoic acid, 4-amino-2-fluoro, pubchem4693, acmc-209jz6, ksc237k0f, 4-amino-2-fluoro benzoic acid
PubChem CID 302680
IUPAC-Name 4-Amino-2-fluorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-fluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 209°C to 211°C
Menge 1 g
Formelmasse 155.13
Reinheit (%) 98%