Learn More
4-Amino-2-Fluorphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028554
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11435700
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H25936.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 399-96-2 | C6H6FNO | 127.118 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 399-96-2
Summenformel C6H6FNO
Molekulargewicht (g/mol) 127.118
MDL-Nummer MFCD00671760
InChI-Schlüssel MXJQJURZHQZLNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-hydroxyaniline, 2-fluoro-4-aminophenol, phenol, 4-amino-2-fluoro, 4-amino-2-fluoro-phenol, zlchem 955, pubchem2831, acmc-1cswx, 4-amino-2-fluoro phenol
PubChem CID 2735918
IUPAC-Name 4-amino-2-Fluorphenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-fluorophenol
Schmelzpunkt 170°C to 172°C
Menge 1 g
Formelmasse 127.12
Reinheit (%) 97%