Learn More
4-Amino-2-Methylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434267
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15434267 5 g 5 Gramm
15424267 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434267 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31657.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2486-75-1 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2486-75-1
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.165
MDL-Nummer MFCD06656133
InChI-Schlüssel XRSQZFJLEPBPOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-methyl-benzoic acid, 2-methyl-4-aminobenzoic acid, 2-methyl-4-amino-benzoic acid, 4-amino-2-methyl benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-2-methyl, pubchem10924, 4-amino-o-toluic acid, methyl-p-aminobenzoesaure, acmc-1cnb3, methyl-4-amino benzoic acid
PubChem CID 241632
IUPAC-Name 4-Amino-2-Methylbenzoesäure
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-methylbenzoic acid
Menge 5 g
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest