Learn More
4-Amino-2-(Trifluoromethyl)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15405377 1 g 1 Gramm
15415377 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32626.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 393-06-6 | C8H6F3NO2 | 205.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 393-06-6
Summenformel C8H6F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 205.14
MDL-Nummer MFCD03407959
InChI-Schlüssel AMVHEVZYTGHASE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-trifluoromethyl benzoic acid, 5-amino-2-carboxybenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-4-aminobenzoic acid, pubchem1360, 4-amimo-2-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-209j4m, ksc495q5d, rarechem al bo 0438, buttpark 44\01-93, 4-amino-2-trifluoromethyl benzoicacid
PubChem CID 3836325
IUPAC-Name 4-amino-2-(trifluormethyl)benzoesäure
SMILES NC1=CC(=C(C=C1)C(O)=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 183°C to 186°C
Menge 1 g
Formelmasse 205.14
Reinheit (%) ≥97%