Learn More
4-Amino-3,5-dichlorbenzoesäure ≥98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10268413 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10268413 1 g Glasflasche 1 Gramm
10228463 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10268413 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 394070010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 56961-25-2
Summenformel C7H5Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 206.02
MDL-Nummer MFCD00017091
InChI-Schlüssel UHXYYTSWBYTDPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloro-4-aminobenzoic acid, unii-bik7ns3b2f, benzoic acid, 4-amino-3,5-dichloro, bik7ns3b2f, 4-amino-3,5-dichlorobenzoicacid, pubchem14451, acmc-209xmx, 4-14-00-01279 beilstein handbook reference, ksc495s0n, 4-carboxy-2,6-dichloroaniline
PubChem CID 42061
IUPAC-Name 4-amino-3,5-dichlorobenzoic acid
SMILES NC1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3, 5-dichlorobenzoic acid
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 288°C to 290°C
Farbe Cremefarben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2C6H2(Cl)2CO2H
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 206.03
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.