Learn More
4-Amino-3,5-Diiodbenzoesäure, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Amino-3,5-diiodobenzoic acid is a very useful substituted benzene compound for use as a building block in synthesis. The carboxylic acid and amine functionalities can be used to form linkages through nucleophile-electrophile coupling and the iodides may be used as functional sites for cross-coupling transformations. 4-Amino-3,5-diiodobenzoic acid has been specifically used in the synthesis of an adduct to introduce into Tecoflex polymers to impart radiopaqueness to the material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Amino-3,5-Diiodobenzoesäure ist eine sehr nützliche substituierte Benzolverbindung, die als Baustein für die Synthese verwendet wird. Die Carbonsäure- und Amin-Funktionen können zur Bildung von Verbindungen durch Nukleophile-Elektrophile-Kopplung verwendet werden, und die Iodide können als funktionelle Stellen für Kreuzkopplungstransformationen verwendet werden. 4-Amino-3,5-Diiodobenzoesäure wurde speziell für die Synthese eines Addukts verwendet, das in Tecoflex-Polymere eingeführt wird und dem Material Radioaktivität verleihet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise mischbar).
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Amino-3,5-diiodobenzoic acid |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2103037 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (partly miscible). |
| Formelmasse | 388.93 |
| Reinheit (%) | 90% |
| Güte | Technisch |