Learn More
4-Amino-3-fluorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302059
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11302059 1 g 1 Gramm
15413377 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302059 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26092.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 455-87-8 | Molecular Formula: C7H6FNO2 | Molecular Weight: 155.128 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 455-87-8
Summenformel C7H6FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 155.128
MDL-Nummer MFCD01660374
InChI-Schlüssel JSKXHTHMCCDEGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-aminobenzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-fluoro, 4-amino-3-fluorobenzenecarboxylic acid, 4-amino-3-fluoro-benzoic acid, 4-amino-3-fluorobenzoicacid, pubchem3524, wln: zr bf dvq, acmc-209k3i, 3-14-00-01153 beilstein handbook reference, buttpark 44\09-60
PubChem CID 9971
IUPAC-Name 4-Amino-3-fluorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-fluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 214°C to 216°C
Menge 1 g
Formelmasse 155.13
Reinheit (%) 98%