Learn More
4-Amino-3-Fluorphenol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15423367
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15423367 250 mg 250 Milligramm
11342039 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15423367
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26084.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 399-95-1 | C6H6FNO | 127.118 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 399-95-1
Summenformel C6H6FNO
Molekulargewicht (g/mol) 127.118
MDL-Nummer MFCD00077452
InChI-Schlüssel MNPLTKHJEAFOCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-aminophenol, 2-fluoro-4-hydroxyaniline, phenol, 4-amino-3-fluoro, 4-amino-3-fluoro-phenol, pubchem2832, 3-fluoro-4-amino-phenol, 4-amino-3-fluorophenol, acmc-209j9q, 4-amine-3-fluorophenol, buttpark 33\04-79
PubChem CID 2735919
IUPAC-Name 4-amino-3-Fluorphenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-fluorophenol
Schmelzpunkt 137°C to 140°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 127.12
Reinheit (%) 96%