Learn More
4-Amino-3-Hydroxybutylsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043029
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15486749
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J65145.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 924-49-2 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Reduces uptake of iodine by the thyroid glands in animals. Antispasmodic
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Reduziert bei Tieren die Aufnahme von Jod durch die Schilddrüsen
  • Krampflösend
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 924-49-2
Summenformel C4H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
MDL-Nummer MFCD00008141
InChI-Schlüssel YQGDEPYYFWUPGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-hydroxybutyric acid, gabob, 3-hydroxy-gaba, dl-4-amino-3-hydroxybutyric acid, gabomade, gamibetal, gaboril, buksamin, gabimex, gaminal
PubChem CID 2149
ChEBI CHEBI:16080
IUPAC-Name 4-Amino-3-hydroxybutansäure
SMILES C(C(CN)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-hydroxybutyric acid
Schmelzpunkt 223°C (decomposition)
Farbe Weiß bis gelb
Beilstein 1721708
Merck Index 14,444
Menge 5 g
Formelmasse 119.12
Physikalische Form Pulver