Learn More
4-Amino-3-methoxybenzoesäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10792284 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10792284 1 g Glasflasche 1 Gramm
10390144 5 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10792284 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 391460010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2486-69-3 | C8H9NO3 | 167.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2486-69-3
Summenformel C8H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.16
MDL-Nummer MFCD00016539
InChI-Schlüssel JNFGLYJROFAOQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-methoxy-benzoic acid, 3-methoxy-4-aminobenzoic acid, 4-amino-m-anisic acid, benzoic acid, 4-amino-3-methoxy, o-anisidine-4-carboxylic acid, 4-amino-3-methoxy benzoic acid, timtec-bb sbb008622, 4-amino-3-methoxybenzoic, 4-amino-3-methoxybenzoic acid, 4-amino-3-methoxybenzoicacid
PubChem CID 288057
IUPAC-Name 4-amino-3-methoxybenzoesäure
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-methoxybenzoic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 186°C to 188°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H3(NH2)COOH
Menge 1 g
Formelmasse 167.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Stückchen oder verklumpter Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-3-methoxybenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.