Learn More
4-Amino-3-Methylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410428
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11410428 5 g 5 Gramm
11400428 1 g 1 Gramm
11420428 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410428 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24579.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2486-70-6 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2486-70-6
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.165
MDL-Nummer MFCD00007736
InChI-Schlüssel NHFKECPTBZZFBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-aminobenzoic acid, 4-amino-m-toluic acid, benzoic acid, 4-amino-3-methyl, 4-amino-3-methyl benzoic acid, 4-amino-3-methyl benzoate, 4-amino-3-methylbenzoicacid, unii-201cxt4h5v, 4-amino-3-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-methyl-4-amino, 4-amino-3-methylbenzenecarboxylic acid
PubChem CID 75598
IUPAC-Name 4-Amino-3-Methylbenzoesäure
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 169°C to 171°C
Menge 5 g
Beilstein 2802615
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 98%