Learn More
4-Amino-3-Methylbenzonitril, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374805
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11374805 5 g 5 Gramm
11364805 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11374805 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17868.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 78881-21-7 | C8H8N2 | 132.166 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78881-21-7
Summenformel C8H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 132.166
MDL-Nummer MFCD02093969
InChI-Schlüssel MBZDCUMFFPWLTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-aminobenzonitrile, 4-cyano-o-toluidine, 2-amino-5-cyanotoluene, 4-cyano-2-methylaniline, 4-amino-3-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-amino-3-methyl, pubchem4667, 4-cyano-2-methyianiline, 2-methyl-4-cyanoaniline, acmc-1bc2f
PubChem CID 7010316
IUPAC-Name 4-Amino-3-Methylbenzonitril
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C#N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-methylbenzonitrile
Schmelzpunkt 93°C to 94°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 3235728
Formelmasse 132.17
Reinheit (%) ≥98%