Learn More
4-Amino-3-nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045120
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11387446
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09487.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 610-81-1 | C6H6N2O3 | 154.125 g/mol
4-Amino-3-nitrophenol was used in the synthesis of benzimidazole based Factor Xa (trypsin-like serine protease) inhibitors and 4-(4-amino-3-nitrophenoxy)phthalonitrile. It was also employed as matrix during visible matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Amino-3-Nitrophenol wurde bei der Synthese von Faktor Xa (Trypsin-ähnliche Serinprotease)-Inhibitoren und 4-(4-Amino-3-Nitrophenoxy)phthalonitril auf Benzimidazol-Basis verwendet. Es wurde auch als Matrix bei der Sichtbare-Matrix-unterstützten Laser-Desorption/Ionisationen-Massenspektrometrie eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (1.8 g/l.)
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 610-81-1
Summenformel C6H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 154.125
MDL-Nummer MFCD00066310
InChI-Schlüssel IQXUIDYRTHQTET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-2-nitroaniline, 3-nitro-4-aminophenol, phenol, 4-amino-3-nitro, 4-amino-3-nitro-phenol, unii-r5wy41q95z, 3-nitro-4-amino phenol, 4-aminophenol-3-nitrophenol, pubchem1481, 4-amino-3-nitropbenol
PubChem CID 3758882
IUPAC-Name 4-Amino-3-nitrophenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)[N+](=O)[O-])N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-nitrophenol
Schmelzpunkt 148°C to 153°C
Geruch Characteristic
Menge 5 g
Beilstein 2210196
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (1.8g/L.)
Formelmasse 154.13
Reinheit (%) 98%