Learn More
4-Amino-4'-Chlordiphenylether, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474537 10 g 10 Gramm
11484537 50 g 50 Gramm
11494537 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21083.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 101-79-1 | C12H10ClNO | 219.67 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-79-1
Summenformel C12H10ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 219.67
MDL-Nummer MFCD00043925
InChI-Schlüssel YTISFYMPVILQRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenoxy aniline, 4-amino-4'-chlorodiphenyl ether, benzenamine, 4-4-chlorophenoxy, p-p-chlorophenoxy aniline, 4-4-chlorophenoxy benzenamine, 4-chloro-4'-aminodiphenyl ether, aniline, p-chlorophenoxy, 4-amino-4-chlorodiphenyl ether, 4'-chloro-4-aminobiphenyl ether, aniline, p-p-chlorophenoxy
PubChem CID 7578
IUPAC-Name 4-(4-Chlorphenoxy)anilin
SMILES NC1=CC=C(OC2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-4'-chlorodiphenyl ether
Schmelzpunkt 100°C to 103°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 219.67
Reinheit (%) 97%