Learn More
4-Amino-5-chlor-2-methoxybenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495687
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11495687 25 g 25 Gramm
11485687 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24281.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7206-70-4 | C8H8ClNO3 | 201.606 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7206-70-4
Summenformel C8H8ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 201.606
MDL-Nummer MFCD00038794
InChI-Schlüssel RVEATKYEARPWRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-5-chloro-o-anisic acid, unii-pq8l2l84el, benzoic acid, 4-amino-5-chloro-2-methoxy, pq8l2l84el, pubchem15052, acmc-209oll, metoclopramide impurity c, 2-methoxy-4-amino-5-chlorobenzoic acid, 4amino-5-chloro-2-methoxy-benzoic acid, 5-chloro-4-amino-2-methoxybenzoic acid
PubChem CID 81626
IUPAC-Name 4-amino-5-Chlor-2-methoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC(=C(C=C1C(=O)O)Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 205°C to 208°C (decomposition)
Menge 25 g
Formelmasse 201.61
Reinheit (%) ≥98%