Learn More
4-Amino-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7034299
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15438437
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51970.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 943-80-6 | C9H12N2O2 | 180.21 g/mol
It finds its application in the purification of peptide synthetases involved in pristinamycin I biosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet seine Anwendung bei der Reinigung von Peptidsynthetasen, die an der Biosynthese von Pristinamycin I beteiligt sind.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 943-80-6
Summenformel C9H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.21
MDL-Nummer MFCD00069927
InChI-Schlüssel CMUHFUGDYMFHEI-QMMMGPOBSA-N
Synonym 4-amino-l-phenylalanine, h-phe 4-nh2-oh, 4-aminophenylalanine, l-4-aminophenylalanine, p-amino-l-phenylalanine, p-aminophenylalanine, s-2-amino-3-4-aminophenyl propanoic acid, 4-amino-phenylalanine, 2s-2-amino-3-4-aminophenyl propanoic acid, l-4-nh2-phe-oh
PubChem CID 151001
ChEBI CHEBI:29737
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4-aminophenyl)propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(N)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-L-phenylalanine
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 250 mg
Formelmasse 180.2
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Reinheit (%) 95%
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato