missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Amino-N-(3-methoxypyrazin-2-yl)benzenesulfonamide, 99%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30778512
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30778512 25 g
30771557 100 g
30766746 5 g
30777154 1 g
30773212 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30778512 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD14262925g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Amino-N-(3-methoxypyrazin-2-yl)benzenesulfonamide
CAS 152-47-6
Summenformel C11H12N4O3S
MDL-Nummer MFCD00437754
Menge 25 g
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=CN=C2OC)=O
Molekulargewicht (g/mol) 280.30
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.