Learn More
4-Amino-N,N-Dimethylbenzamid, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355349
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11355349 1 g 1 Gramm
11365349 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355349 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50364.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6331-71-1 | C9H12N2O | 164.21 g/mol
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide is an important raw material and intermediate used in pharmaceuticals, agro based and dye stuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Amino-N,N-dimethylbenzamid ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in Pharmazeutika, Agro-Produkten und Farbstoff-Gebieten verwendet wird.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6331-71-1
Summenformel C9H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 164.21
MDL-Nummer MFCD00523648
InChI-Schlüssel QEPGWLBMAAEBCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, 4-amino-n,n-dimethyl, 4-amino-n,n-dimethyl-benzamide, n,n-dimethyl 4-aminobenzamide, 4-aminophenyl-n,n-dimethylcarboxamide, 4-dimethylcarbamyl aniline, acmc-1bgt4, 4-dimethylcarbamoyl aniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzamide, p-amino-n,n-dimethylbenzamide, n,n-dimethyl-4-aminobenzamide
PubChem CID 235527
IUPAC-Name 4-amino-N,N-dimethylbenzamid
SMILES CN(C)C(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Schmelzpunkt 151°bis 153 °C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water.
Formelmasse 164.21
Reinheit (%) ≥97%