Learn More
4-Aminoantipyrin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
4-Aminoantipyrine shows both analgesic and anti-inflammatory properties. It is used as a reagent for glucose determination in the presence of peroxidase and phenol. It is used as a drug dipyrone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Aminoantipyrin zeigt sowohl analgetische als auch entzündungshemmende Eigenschaften. Wird als Reagenz für die Glukosebestimmung in Gegenwart von Peroxidase und Phenol verwendet. Wird als Arzneimittel „Metamizol-Natrium“, kurz „Metamizol“, verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. 500 g/l (20 °C), Methanol. Teilweise löslich in Diethylether.
Hinweise
Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden.
4-Aminoantipyrin zeigt sowohl analgetische als auch entzündungshemmende Eigenschaften. Wird als Reagenz für die Glukosebestimmung in Gegenwart von Peroxidase und Phenol verwendet. Wird als Arzneimittel „Metamizol-Natrium“, kurz „Metamizol“, verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. 500 g/l (20 °C), Methanol. Teilweise löslich in Diethylether.
Hinweise
Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Aminoantipyrine |
Schmelzpunkt | 106°C to 110°C |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 100 g |
Beilstein | 181635 |
Merck Index | 14,591 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. 500g/L (20°C),methanol. Partially soluble in diethyl ether. |
Formelmasse | 203.25 |
Reinheit (%) | 97% |