Learn More
4-Aminobenzamid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020586
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11474314
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12594.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2835-68-9 | C7H8N2O | 136.154 g/mol
4-Aminobenzamide was used as a poly(ADP-ribose)polymerase (PADPRP) inhhibitor to study the death of target cells by cytotoxic effector cells using the nuclear enzyme poly(ADP-ribose)polymerase (PADPRP).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Aminobenzimid wurde als Poly(ADP-ribose)polymerase (PADPRP)-Inhibitor verwendet, um den Tod von Zielzellen durch zytotoxische Effektorzellen mit dem Kernenzym Poly(ADP-ribose)polymerase (PADPRP) zu untersuchen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2835-68-9
Summenformel C7H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 136.154
MDL-Nummer MFCD00007999
InChI-Schlüssel QIKYZXDTTPVVAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-aminobenzamide, benzamide, 4-amino, 4-amino-benzamide, p-carbamoylaniline, p-aminobenzoic acid amide, benzamide, p-amino, 4-amino benzamide, unii-77722i6pac, ccris 6792, aminobenzamide-4
PubChem CID 76079
IUPAC-Name 4-Aminobenzamid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobenzamide
Schmelzpunkt 182°C to 184°C
Menge 25 g
Beilstein 2079485
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) ≥98%