Learn More
4-Aminobenzamid, TRC
Artikelnummer. 30136464
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136464 50 g 50 Gramm
30135711 10 g 10 Gramm
17973265 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136464 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA58781050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2835-68-9
Summenformel C7 H8 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
Synonym Benzamide, 4-amino-, Benzamide, p-amino- (6CI,7CI,8CI), 4-Aminobenzamide, (4-(Aminocarbonyl)phenyl)amine, (4-Aminophenyl)carboxamide, 4-(Aminocarbonyl)aniline, 4-Aminobenzenecarboxamide, 4-Carbamoylaniline, 4-Carboxamidoaniline, NSC 233920, NSC 36963, SR 4329, p-Aminobenzamide, p-Aminobenzenecarboxamide, p-Aminocarbonylaniline, p-Carbamoylaniline
IUPAC-Name 4-Aminobenzamid
SMILES NC(=O)c1ccc(N)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobenzamide
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
Formelmasse 13.0637