Learn More
4-Aminobenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10704861 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10704861 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10714861 250 g Glasflasche 250 Gramm
10013663 5 kg Plastikeimer 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10704861 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 146210010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00 €
    136.65 € / 1 Kilogramm
    Sparen 25.35 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 150-13-0 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-13-0
Summenformel C7H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
MDL-Nummer MFCD00007894
InChI-Schlüssel ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
PubChem CID 978
ChEBI CHEBI:30753
IUPAC-Name 4-Aminobenzoesäure
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobenzoic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 186.0°C to 189.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NC6H4CO2H
Menge 1 kg
Beilstein 14, 418
Fieser 02,24
Merck Index 15, 418
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4.7g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in ethyl acetate,slightly soluble in benzene,121g/L etanol- 1g/50mL ether,soluble in chloroform
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver