Learn More
4-Aminobenzoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491088
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16491088 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16491088 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1008
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 4-Aminobenzoic acid is an intermediate in the synthesis of folate by bacteria, plants, and fungi.
4-Aminobenzoic acid is an intermediate in the synthesis of folate by bacteria, plants, and fungi.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobenzoic acid
Physikalische Form Solid
CAS 150-13-0
Farbe Off-White
Menge 5 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H7NO2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym PABA Vitamin Bx Vitamin H1 p-Aminobenzoic acid
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (729.18 mM) ∣H2O : 4.55 mg/mL (33.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(N)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research