Learn More
4-Hexanschwefelsäure-Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415679
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15415679 25 g 25 Gramm
15425679 100 g 100 Gramm
15435679 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15415679 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63428.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Pharmazeutisches Zwischenprodukt
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Aminobenzoesäure-Natriumsalz wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 555-06-6
Summenformel C7H6NNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 159.12
MDL-Nummer MFCD00064395
InChI-Schlüssel XETSAYZRDCRPJY-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-aminobenzoate, sodium p-aminobenzoate, 4-aminobenzoic acid sodium salt, sodium aminobenzoate, aminobenzoate sodium, antergyl, pabavit, benzoic acid, 4-amino-, monosodium salt, monosodium 4-aminobenzoate, unii-75ui7quz5j
PubChem CID 517441
IUPAC-Name Natrium;4-aminobenzoat
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)[O-])N.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobenzoic acid sodium salt
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Gelb
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50mg/ml).
Formelmasse 159.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminobenzoic acid sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminobenzoic acidsodium salt