Learn More
4-Hexanschwefelsäure-Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425679
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15425679 100 g 100 Gramm
15415679 25 g 25 Gramm
15435679 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15425679 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63428.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pharmazeutisches Zwischenprodukt
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Aminobenzoesäure-Natriumsalz wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 555-06-6
Summenformel C7H6NNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 159.12
MDL-Nummer MFCD00064395
InChI-Schlüssel XETSAYZRDCRPJY-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-aminobenzoate, sodium p-aminobenzoate, 4-aminobenzoic acid sodium salt, sodium aminobenzoate, aminobenzoate sodium, antergyl, pabavit, benzoic acid, 4-amino-, monosodium salt, monosodium 4-aminobenzoate, unii-75ui7quz5j
PubChem CID 517441
IUPAC-Name Natrium;4-aminobenzoat
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)[O-])N.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobenzoic acid sodium salt
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Gelb
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50mg/ml).
Formelmasse 159.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver