Learn More
4-Aminobenzotrifluoride hydrochloride, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10377350 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10377350 5 g Glasflasche 5 Gramm
10194090 1 g Glasflasche 1 Gramm
10295840 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10377350 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 174180050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 90774-69-9
Summenformel C7H7ClF3N
Molekulargewicht (g/mol) 197.585
MDL-Nummer MFCD00007897
InChI-Schlüssel CZGDYZDUMJDQSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzotrifluoride hydrochloride, 4-trifluoromethyl aniline hydrochloride, 4-trifluoromethyl anilinium chloride, p-trifluoromethylaniline hydrochloride, 4-trifluoromethyl phenylamine, chloride, pubchem2816, 4-aminobenzotrifluoride, hydrochloride, 4-trifluoromethylaniline hydrochloride, 4-trifluoromethyl aniline;hydrochloride, a,a,a-trifluoro-p-toluidine hydrochloride
PubChem CID 2723961
IUPAC-Name 4-(trifluormethyl)anilin;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobenzotrifluoride hydrochloride
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H4CF3·HCl
Menge 5 g
Formelmasse 197.59
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Granular Powder