Learn More
4-Aminobuttersäure +99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-55967 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10775931 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10244030 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10518470 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
15129153 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 10775931
Marke: Thermo Scientific Acros 103280250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
4-Aminobuttersäure, 99+ % (CAS-Nr. 56-12-2), auch γ-Aminobuttersäure genannt, ist eine Aminosäure, die hemmende Wirkung gegen Neurotransmitter einschließlich GABA, zeigt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• 4-Aminobuttersäure ist eine aus Buttersäure gewonnene γ-Aminosäure und Monocarbonsäure.
•Es ist eine Aminosäure, die hemmende Wirkung gegen Neurotransmitter einschließlich GABA zeigt und wirkt, indem sie den GABA-A-Rezeptor bindet und die Aktivität von signalempfangenden Neuronen hemmt.
•Diese aus Neurotransmitterglutamat umgewandelte Verbindung ist für die Regulierung der neuronalen Erregbarkeit von entscheidender Bedeutung.
•Es bindet an GABA-A- und GABA-B-Rezeptoren, was Ionenkanalöffnung, Hyperpolarisation und schließlich Hemmung der Neurotransmission verursacht.
Anwendungen
• 4-Aminobuttersäure wurde bei der Herstellung des GABA–BSA–-Konjugats (Rinderserumalbumin) GA (Glutaraldehyd) verwendet, das als Kontrolle für immunhistochemische Experimente zum Einsatz kommt.
•Es wird in vivo zum Nachweis von GABA-Neurotransmittern mittels Magnetresonanzspektroskopie verwendet.
•Diese Verbindung erhöht die Produktion kurzkettiger Fettsäuren und verringert die pH-Werte im Mausdickdarm.
• Einige In-vivo-Experimente mit Ratten, Mäusen und Schweinen haben gezeigt, dass 4-Aminobuttersäure die Darmfluidsekretion, den Blutfluss und die Ulzeration modulieren kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-12-2
Summenformel C4H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 103.12
MDL-Nummer MFCD00008226
InChI-Schlüssel BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobutyric acid, gaba, gamma-aminobutyric acid, piperidic acid, piperidinic acid, aminalon, gaballon, gammalon, mielogen, butanoic acid, 4-amino
PubChem CID 119
ChEBI CHEBI:16865
IUPAC-Name 4-Aminobutansäure
SMILES C(CC(=O)O)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobutyric acid
Schmelzpunkt 197°C to 204°C
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2N(CH2)3CO2H
Beilstein 04,413
Merck Index 15,425
Transmission 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: very soluble. Other solubilities: slightly soluble in common solvents
Menge 25 g
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Kristallpulver