Learn More
4-Aminobuttersäure +99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443919
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15443919 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15443919 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61307.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 56-12-2 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobutyric acid
Schmelzpunkt ∽195°C (decomposition)
CAS 56-12-2
Farbe Weiß
Summenformel C4H9NO2
Strukturformel H2N(CH2)3CO2H
MDL-Nummer MFCD00008226
Beilstein 906818
Merck Index 14,430
Synonym 4-aminobutyric acid, gaba, gamma-aminobutyric acid, piperidic acid, piperidinic acid, aminalon, gaballon, gammalon, mielogen, butanoic acid, 4-amino
InChI-Schlüssel BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CC(=O)O)CN
IUPAC-Name 4-Aminobutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 103.121
Menge 10 g
PubChem CID 119
ChEBI CHEBI:16865
Geruch Geruchsneutral
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Pulver