Learn More
4-Aminodiphenylmethane, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31033844
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31033844 100 g
31021342 1 g
31024319 25 g
31014102 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31033844 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD14653100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminodiphenylmethane
CAS 1135-12-2
Summenformel C13H13N
MDL-Nummer MFCD00047861
Menge 100 g
SMILES C2=C(CC1=CC=CC=C1)C=CC(=C2)N
Molekulargewicht (g/mol) 183.25
Reinheit (%) 98%