Learn More
4-Aminohippursäure, 97%
Artikelnummer. 11454854
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Unit Size:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11454854 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11454854 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13786.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Applications
4-Aminohippuric Acid is used in the measurement of renal plasma flow as a diagnostic tool which may be applied towards kidney disorders. It is used as muscle relaxant (smooth). It is also used to help differentiate and characterized organic anion transporter (OAT) isoforms.
Solubility
Soluble in alcohol, chloroform, benzene, and acetone. Insoluble in water, ether, carbon, and tetrachloride.
Notes
Store at -20°C. Light sensitive. Air sensitive. Always store away from incompatible compounds such as oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 61-78-9
Summenformel C9H10N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00007890
InChI-Schlüssel HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminohippuric acid, aminohippuric acid, p-aminohippuric acid, paha, glycine, n-4-aminobenzoyl, n-4-aminobenzoyl glycine, para-aminohippuric acid, aminohippurate, nefrotest, n-p-aminobenzoyl glycine
PubChem CID 2148
ChEBI CHEBI:104011
IUPAC-Name 2-[(4-aminobenzoyl)amino]Essigsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NCC(=O)O)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Aminohippuric acid
Schmelzpunkt ∼200°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 1213676
Merck Index 14,442
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 97%