Learn More
4-Aminohippurinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3777266 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10676164
Marke: Thermo Scientific Acros 153800100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 61-78-9 | C9H10N2O3 | 194.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61-78-9
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00007890
InChI-Schlüssel HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminohippuric acid, aminohippuric acid, p-aminohippuric acid, paha, glycine, n-4-aminobenzoyl, n-4-aminobenzoyl glycine, para-aminohippuric acid, aminohippurate, nefrotest, n-p-aminobenzoyl glycine
PubChem CID 2148
ChEBI CHEBI:104011
IUPAC-Name 2-[(4-aminobenzoyl)amino]Essigsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NCC(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminohippuric acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 198,0 bis 202,0 °C
Farbe Grau nach Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H10N2O3
Strukturformel H2NC6H4CONHCH2CO2H
Menge 10 g
Beilstein 14, II, 258
Merck Index 15, 439
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, aceton and most, organic solvents, pract. insoluble in ccl4, very soluble in dilute hydrochloric acid and alkal
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 4-Aminohippuric acid