Learn More
4-(Aminomethyl)benzenboronsäure-Pinacol Ester-Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490026
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15490026
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52691.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 850568-55-7 | C13H21BClNO2 | 269.576 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 850568-55-7
Summenformel C13H21BClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 269.576
MDL-Nummer MFCD02179455
InChI-Schlüssel KPECMJIHZZWTJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminomethylphenylboronic acid, pinacol ester, hcl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanamine hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid pinacol ester hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid pinacol ester hcl, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanamine hydrochloride, benzenemethanamine,4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzylamine hydrochloride, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanamine hcl, 4-aminomethylohenylboronic acid pinacl ester hcl
PubChem CID 16427088
IUPAC-Name [4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methanamin;hydrochlorid
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Aminomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride
Schmelzpunkt 228°C to 238°C
Menge 1 g
Formelmasse 269.58
Reinheit (%) 95%