Learn More
4-(Aminomethyl)-benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425527
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11425527 25 g 25 Gramm
11435527 100 g 100 Gramm
11445527 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425527 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23519.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56-91-7 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
4-(Aminomethyl)benzoic acid acts as an unnatural amino acid derivative. It is also used as a type 2 antifibrinolytic agent. Further, it reacts with 2-methyl-isothiourea sulfate to prepare 4-guanidinomethylbenzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Aminomethyl)benzoesäure wirkt als unnatürliches Aminosäurederivat. Es wird auch als Typ-2-Antifibrinolytikum verwendet. Außerdem erzeugt es in einer Reaktion mit 2-Methyl-isothioureasulfat 4-Guanidinomethylbenzoesäure.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Unlöslich in Ethanol, Benzol und Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-91-7
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.165
MDL-Nummer MFCD00010203
InChI-Schlüssel QCTBMLYLENLHLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminomethyl benzoic acid, 4-carboxybenzylamine, pamba, styptopur, gumbix, p-aminomethylbenzoic acid, aminomethylbenzoic acid, benzoic acid, 4-aminomethyl, benzylamine-4-carboxylic acid, alpha-amino-p-toluic acid
PubChem CID 65526
IUPAC-Name 4-(aminomethyl)benzoesäure
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Aminomethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt ∼290°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 1100606
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Insoluble in ethanol,benzene and chloroform.
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 97%